3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1161-5G PC1161-1G
APOSPC1161-5GEA 176 EUR
APOSPC1161-5G APOSPC1161-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₄F₄O
Dichtheid: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08458006
CAS nummer: 912617-68-6
UN: 1993
ADR: 3,III