Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1165-1G PC1165-250MG
APOSPC1165-1GEA 658 EUR
APOSPC1165-1G APOSPC1165-250MG
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
Formule: C₁₂H₁₈F₁₂N₃O₆P₃
Smeltpunt: 41…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784333
CAS nummer: 186817-57-2