5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1198-1G PC1198-25G PC1198-5G
APOSPC1198-1GEA 152 EUR
APOSPC1198-1G APOSPC1198-25G APOSPC1198-5G
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formule: C₈H₅FN₂OS
Smeltpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03197058
CAS nummer: 203268-64-8