Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1214-25G PC1214-5G PC1214-1G
APOSPC1214-25GEA 766 EUR
APOSPC1214-25G APOSPC1214-5G APOSPC1214-1G
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Liquid at room temperature
Formule: C₁₀HF₁₉O₂
Kookpunt: 95 °C (20 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320738
CAS nummer: 172155-07-6
UN: 3265
ADR: 8,III