3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicontinonitrile dihydrate
PC1219-1G PC1219-25G PC1219-5G
APOSPC1219-1GEA 22 EUR
APOSPC1219-1G APOSPC1219-25G APOSPC1219-5G
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Formule: C₇H₃F₃N₂O₂·2H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368671
CAS nummer: 1049729-56-7