1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1227K-5G PC1227K-1G
APOSPC1227K-5GEA 665 EUR
APOSPC1227K-5G APOSPC1227K-1G
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene
Formule: C₁₂H₄F₁₄
Smeltpunt: 61…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041486
CAS nummer: 51114-12-6