3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1233-1G PC1233-5G
APOSPC1233-1GEA 239 EUR
APOSPC1233-1G APOSPC1233-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Formule: C₃H₂F₃IO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09998066
CAS nummer: 142921-30-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II