4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α,4-Dichloro-2-fluorotoluene, 4-Chloro-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC1241-1G PC1241-25G PC1241-5G
APOSPC1241-1GEA 22 EUR
APOSPC1241-1G APOSPC1241-25G APOSPC1241-5G
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂F
MW: 179.019 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412453
CAS nummer: 87417-71-8
UN: 3265
ADR: 8 III