1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC1249-1G PC1249-50MG PC1249-5G
APOSPC1249-1GEA 262 EUR
APOSPC1249-1G APOSPC1249-50MG APOSPC1249-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Kookpunt: 69,7…70.1 °C (6.1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784301
CAS nummer: 123195-23-3