Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1266-5G PC1266-25G
APOSPC1266-5GEA 95.5 EUR
APOSPC1266-5G APOSPC1266-25G
Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Butyl 2,2-difluoroacetate
Formule: C₆H₁₀F₂O₂
Kookpunt: 137 °C
Dichtheid: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094108
CAS nummer: 368-35-4
UN: 1993
ADR: 3,III