N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1275-1G PC1275-5G
APOSPC1275-1GEA 141 EUR
APOSPC1275-1G APOSPC1275-5G
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formule: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Smeltpunt: 140…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458007
CAS nummer: 887267-30-3