4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: PTF-BAC, 4-(Dichloromethyl)benzotrifluoride
PC1305-25G PC1305-5G PC1305-1G
APOSPC1305-25GEA 694 EUR
APOSPC1305-25G APOSPC1305-5G APOSPC1305-1G
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formule: C₈H₅Cl₂F₃
MW: 229.027 g/mol
Kookpunt: 76 °C (8 mm Hg)
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274358
CAS nummer: 82510-98-3