(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-N]phenyl-C]Iridium(III) hexafluorophosphate
PC13675-100MG PC13675-250MG
APOSPC13675-100MGEA 40.9 EUR
APOSPC13675-100MG APOSPC13675-250MG
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6 98%
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6
Formule: C₄₂H₃₆F₁₀IrN₄
MW: 978.963 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27952556
CAS nummer: 870987-63-6