3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1405-1G PC1405-25G PC1405-5G
APOSPC1405-1GEA 95 EUR
APOSPC1405-1G APOSPC1405-25G APOSPC1405-5G
3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
Formule: C₈HF₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00091519
CAS nummer: 652-11-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III