1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1411-1G PC1411-25G PC1411-5G
APOSPC1411-1GEA 111 EUR
APOSPC1411-1G APOSPC1411-25G APOSPC1411-5G
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Kookpunt: 78…80 °C (0,02 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368743
CAS nummer: 886762-54-5