1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1414-1G PC1414-25G PC1414-5G
APOSPC1414-1GEA 111 EUR
APOSPC1414-1G APOSPC1414-25G APOSPC1414-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368745
CAS nummer: 340759-27-5