3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC14286-100MG PC14286-25MG
APOSPC14286-100MGEA 1040 EUR
APOSPC14286-100MG APOSPC14286-25MG
3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
Formule: C₅H₆F₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31800421
CAS nummer: 1639207-59-2