3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC14291-100G PC14291-25G PC14291-50G
APOSPC14291-100GEA 186 EUR
APOSPC14291-100G APOSPC14291-25G APOSPC14291-50G
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
Smeltpunt: 53…56 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039241
CAS nummer: 886762-39-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III