3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,5-Bis(trifluoromethyl)-2,4-dichloro-3-(dichloromethyl)benzene
PC1464-1G PC1464-5G
APOSPC1464-1GEA 93.5 EUR
APOSPC1464-1G APOSPC1464-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Formule: C₉H₂Cl₄F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094129
CAS nummer: 501657-11-0