Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1521-1G PC1521-25G PC1521-5G
APOSPC1521-1GEA 23.4 EUR
APOSPC1521-1G APOSPC1521-25G APOSPC1521-5G
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Formule: C₈H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203829
CAS nummer: 5292-42-2