Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1567N-10G PC1567N-5G
APOSPC1567N-10GEA 352 EUR
APOSPC1567N-10G APOSPC1567N-5G
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide
Formule: C₃Br₂F₄O
Kookpunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153722
CAS nummer: 41874-81-1
UN: 1760
ADR: 8,III