2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC1574-10G PC1574-1G PC1574-5G PC1574-25G
APOSPC1574-10GEA 496 EUR
APOSPC1574-10G APOSPC1574-1G APOSPC1574-5G APOSPC1574-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 96%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271.031 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458014
CAS nummer: 848360-85-0