2-Fluorophenylacetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1581-25G PC1581-5G
APOSPC1581-25GEA 276 EUR
APOSPC1581-25G APOSPC1581-5G
2-Fluorophenylacetyl chloride
2-Fluorophenylacetyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Kookpunt: 203…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840709
CAS nummer: 451-81-0
UN: 3265
ADR: 8,II