3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Borono-3-(difluoromethoxy)benzene, (3-(Difluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC1596-1G PC1596-10G PC1596-5G PC1596-25G
APOSPC1596-1GEA 86.2 EUR
APOSPC1596-1G APOSPC1596-10G APOSPC1596-5G APOSPC1596-25G
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08706282
CAS nummer: 866607-09-2