4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Difluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Boronobenzal fluoride
PC1598-1G PC1598-250MG PC1598-5G
APOSPC1598-1GEA 71.6 EUR
APOSPC1598-1G APOSPC1598-250MG APOSPC1598-5G
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09056705
CAS nummer: 946525-43-5