n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1612-100G PC1612-25G PC1612-5G
APOSPC1612-100GEA 0 EUR
APOSPC1612-100G APOSPC1612-25G APOSPC1612-5G
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formule: C₆H₁₀F₄O
MW: 174.137 g/mol
Kookpunt: 49 °C (113 mm Hg)
Dichtheid: 1.1147 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 10 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042107
CAS nummer: 358-37-2
UN: 3271
ADR: 3 II