1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1642-100G PC1642-25G PC1642-5G
APOSPC1642-100GEA 789 EUR
APOSPC1642-100G APOSPC1642-25G APOSPC1642-5G
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Formule: C₈H₆F₁₂O₅
Kookpunt: 88 °C (0,2 mm Hg)
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038352
CAS nummer: 330562-44-2