3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1664-25G PC1664-5G
APOSPC1664-25GEA 380 EUR
APOSPC1664-25G APOSPC1664-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Formule: C₅H₆F₃NO
Kookpunt: 186 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07784292
CAS nummer: 272128-06-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III