2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1708-1G PC1708-5G PC1708-10G
APOSPC1708-1GEA 36.6 EUR
APOSPC1708-1G APOSPC1708-5G APOSPC1708-10G
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
Smeltpunt: 87 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09864666
CAS nummer: 443-93-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III