3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1787-25G PC1787-5G
APOSPC1787-25GEA 292 EUR
APOSPC1787-25G APOSPC1787-5G
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride
Formule: C₆H₄FNO₄S
MW: 205.164 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024845
CAS nummer: 349-78-0