1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1792-1G PC1792-5G
APOSPC1792-1GEA 238 EUR
APOSPC1792-1G APOSPC1792-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
Formule: C₅H₇F₅O
Kookpunt: 97…98 °C (760 mm Hg)
Dichtheid: 1,329 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07784220
CAS nummer: 378-71-2
UN: 1993
ADR: 3,III