Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1804-1G PC1804-5G
APOSPC1804-1GEA 226 EUR
APOSPC1804-1G APOSPC1804-5G
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03541053
CAS nummer: 282540-26-5