Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1843-100MG PC1843-1G PC1843-250MG
APOSPC1843-100MGEA 87.9 EUR
APOSPC1843-100MG APOSPC1843-1G APOSPC1843-250MG
Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate
Formule: C₁₁H₁₀F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783808
CAS nummer: 887267-53-0