2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide 0.5M in THF
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1844-100ML PC1844-50ML
APOSPC1844-100MLEA 335 EUR
APOSPC1844-100ML APOSPC1844-50ML
2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide 0.5M in THF
2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide
Formule: C₁₂H₈BrFMg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07698745
CAS nummer: 76699-46-2