7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1931G-1G PC1931G-5G
APOSPC1931G-1GEA 124 EUR
APOSPC1931G-1G APOSPC1931G-5G
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Smeltpunt: >280 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126367
CAS nummer: 57124-20-6