Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1941-5G PC1941-25G
APOSPC1941-5GEA 114 EUR
APOSPC1941-5G APOSPC1941-25G
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Formule: Zn(C₄F₉O₃S)₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094139
CAS nummer: 502457-69-4