(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1967-1G PC1967-250MG
APOSPC1967-1GEA 285 EUR
APOSPC1967-1G APOSPC1967-250MG
(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
Formule: C₁₀H₆F₄O₃
Kookpunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275274
CAS nummer: 540738-37-2