3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1968-1G PC1968-5G PC1968-250MG
APOSPC1968-1GEA 32.2 EUR
APOSPC1968-1G APOSPC1968-5G APOSPC1968-250MG
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆FN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09998071
CAS nummer: 887266-57-1