Silver(I) pentafluoropropanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1983-5G PC1983-1G
APOSPC1983-5GEA 144 EUR
APOSPC1983-5G APOSPC1983-1G
Silver(I) pentafluoropropanoate
Silver(I) pentafluoropropanoate
Formule: C₃F₅O₂·Ag
Smeltpunt: 242…244 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013251
CAS nummer: 509-09-1
EINECS: 208-093-1