2,4-Dimethylfluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dimethyl-1-fluorobenzene, 4-Fluoro-m-xylene, 1-Fluoro-2,4-dimethylbenzene
PC1997-25G PC1997-5G PC1997-100G
APOSPC1997-25GEA 146 EUR
APOSPC1997-25G APOSPC1997-5G APOSPC1997-100G
2,4-Dimethylfluorobenzene
2,4-Dimethylfluorobenzene
Formule: C₈H₉F
MW: 124.155 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060643
CAS nummer: 452-65-3
UN: 1993
ADR: 3 III