2-(Trifluoromethyl)styrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1998-1G PC1998-5G
APOSPC1998-1GEA 73 EUR
APOSPC1998-1G APOSPC1998-5G
2-(Trifluoromethyl)styrene
2-(Trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₇F₃
Kookpunt: 61 °C
Dichtheid: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00035984
CAS nummer: 395-45-9
EINECS: 206-902-2
UN: 1993
ADR: 3,III