1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200026-1G PC200026-500MG
APOSPC200026-1GEA 118 EUR
APOSPC200026-1G APOSPC200026-500MG
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Formule: C₂₀H₄F₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20274437
CAS nummer: 133921-07-0