Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200031-1G PC200031-5G
APOSPC200031-1GEA 271 EUR
APOSPC200031-1G APOSPC200031-5G
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₂₀H₁₇F₃P·CF₃O₃S
Smeltpunt: 208…209 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22689151
CAS nummer: 135654-55-6