2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200033-1G PC200033-500MG
APOSPC200033-1GEA 426 EUR
APOSPC200033-1G APOSPC200033-500MG
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Formule: C₆HCl₃F₃N
MW: 250.433 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22683240
CAS nummer: 89719-94-8