4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200040-1G PC200040-500MG PC200040-5G PC200040-250MG
APOSPC200040-1GEA 166 EUR
APOSPC200040-1G APOSPC200040-500MG APOSPC200040-5G APOSPC200040-250MG
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₆FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839825
CAS nummer: 92822-02-1