tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200046-1G PC200046-500MG
APOSPC200046-1GEA 541 EUR
APOSPC200046-1G APOSPC200046-500MG
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₃F₄NO₄S
MW: 425.438 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20482270
CAS nummer: 1245784-24-0