5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200047-1G PC200047-500MG
APOSPC200047-1GEA 638 EUR
APOSPC200047-1G APOSPC200047-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Smeltpunt: 272…275 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23136030
CAS nummer: 1423757-77-0