1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200055-1G PC200055-500MG PC200055-5G
APOSPC200055-1GEA 541 EUR
APOSPC200055-1G APOSPC200055-500MG APOSPC200055-5G
1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
Formule: C₁₃H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11849774
CAS nummer: 179064-61-0