2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200057-1G PC200057-500MG
APOSPC200057-1GEA 541 EUR
APOSPC200057-1G APOSPC200057-500MG
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₇H₄ClF₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23697507
CAS nummer: 389606-51-3