5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200060-1G PC200060-500MG
APOSPC200060-1GEA 900 EUR
APOSPC200060-1G APOSPC200060-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275134
CAS nummer: 522646-43-1